Kluczowe dokumenty
Z740773
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 50 mL, stopper joint: 9, tol. 0.060 mL, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
9
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 9
joint: stopper9
Właściwości
class A meets DIN ISO-1042
opakowanie
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.060 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)