Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1881
Sigma-Aldrich
Anti-MCT1/SLC16A1 Antibody, clone 2B21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Monokarboksylanowy transporter 1; transporter substancji rozpuszczonych z rodziny 16, członek 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B21, recombinant monoclonal
opis
2B21 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 53.94 kDa
observed mol wt ~54 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A1(6566)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2B21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa transporter monokarboksylanu 1 (MCT 1). Jego celem jest epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego transportera monokarboksylanu 1 (MCT 1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MCT1/SLC16A1 w lizacie komórek L6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCT1/SLC16A1 w lizatach z tkanki mięśni szkieletowych szczura i komórek U-251 MG.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło MCT1/SLC16A1 w milionie komórek U-251 MG.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MCT1/SLC16A1 w komórkach U-251 MG.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd MCT1/SLC16A1 z KD wynoszącym 1,7 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek L6.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MCT1/SLC16A1 w lizacie komórek L6.
Opis wartości docelowych
Transporter monokarboksylanu 1 (UniProt: P53985; znany również jako MCT 1, Solute carrier family 16 member 1) jest kodowany przez gen SLC16A1 (znany również jako MCT1) (Gene ID: 6566) u człowieka. MCT1 jest szeroko rozpowszechnionym, wieloprzepustowym białkiem transmembranowym z siedmioma domenami cytoplazmatycznymi, dwunastoma domenami transmembranowymi i sześcioma domenami zewnątrzkomórkowymi. Służy jako monokarboksylanowy transporter sprzężony z protonem, który ułatwia szybki transport mleczanu, pirogronianu, rozgałęzionych kwasów tlenowych i ciał ketonowych. Jest wymagany do prawidłowego przyswajania składników odżywczych, wzrostu białej tkanki tłuszczowej i przyrostu masy ciała podczas diety wysokotłuszczowej. Odgrywa rolę w reakcjach komórkowych na dietę wysokotłuszczową poprzez modulowanie komórkowych poziomów mleczanu i pirogronianu, małych cząsteczek, które przyczyniają się do regulacji centralnych szlaków metabolicznych i wydzielania insuliny oraz homeostazy glukozy. Wiadomo, że mutacje w genie SLC16A1 powodują chorobę niedoboru transportera monokarboksylanu 1 (MCT1D), która charakteryzuje się nawracającą kwasicą ketonową. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi. (Ref.: Martini, T., et al. (2021). Front. Physiol. 12:665476; van Hassel, PM., et al. (2014). N. Engl. J. Med. 371(20); 1900-1907).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)