Kluczowe dokumenty
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F771520M, Gooch filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F771520M
śr. zewn. fryty
20 mm
pojemność
15 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)