Kluczowe dokumenty
SYNF301005
Synthware single neck round bottom flask
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F301005, szklana kolba okrągła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/10
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F301005
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Dostarczane z jedną nasadką kompresyjną z otworem, jednym o-ringiem 617 i jedną przegrodą z gumy silikonowej z powłoką PTFE. Zamienne nasadki, patrz RC112; o-ringi 617, patrz R014; septa, patrz R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)