Z302759
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FR250/3S
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR250/3S
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)