Kluczowe dokumenty
BR701371
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
Synonim(y):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
black
vinyl
vinyl film
sterylność
non-sterile
Właściwości
self-adhesive
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701371
przydatność
suitable for (for storage/fluorescence measurement)
Opis ogólny
Białe i czarne folie zapewniają wsparcie dla pomiarów fluorescencji i luminescencji oraz mikroskopii. Słabe sygnały są wzmacniane, a zakłócenia światła z zewnątrz są minimalizowane.
Cechy i korzyści
  • Czarna, pochłaniająca światło folia do optymalnych pomiarów fluorescencji
  • Biała, odbijająca światło folia dla wzmocnienia sygnału luminescencyjnego
  • Możliwość przechowywania w temperaturze do -40 °C
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)