Kluczowe dokumenty
SYNE112585C
Synthware extraction thimble
O.D. 25 mm, porosity: coarse, H 85 mm
Synonim(y):
Synthware E112585C, szklana gilza
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware E112585C
Wysokość
85 mm
śr. zewn.
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklana gilza ekstrakcyjna umożliwia podgląd procesu ekstrakcji i późniejsze ważenie. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Mała gilza jest używana z C243445 i E103424; Średnia gilza jest używana z C244500 i E104524; Duża gilza jest używana z C245550 i E105550.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)