Kluczowe dokumenty
SYNE113590C
Synthware extraction thimble
O.D. 35 mm, porosity: coarse, H 90 mm
Synonim(y):
Synthware E113590C, glass thimble
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware E113590C
Wysokość
90 mm
śr. zewn.
35 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All glass extraction thimble permits viewing extraction process and subsequent weighing. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Small thimble is used with C243445 and E103424; Medium thimble is used with C244500 and E104524; Large thimble is used with C245550 and E105550.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)