Key Documents
SYND251019
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 19/22, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D251019, short path, distilling head
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D251019
głębokość zanurzenia
25 mm
Opis ogólny
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)