Kluczowe dokumenty
SYNC391720C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C391720C, glass chromatograpy column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C391720C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
13.4 mm × 203 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)