Kluczowe dokumenty
SYNC381720
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
Synonim(y):
Synthware C381720, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS35/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C381720
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
13.4 mm × 203 mm
pojemność
100 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Z przegubem kulistym 35/20.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)