Key Documents
SYNC382630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS35/20
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C382630
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
20.0 mm × 305 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
With 35/20 spherical joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.