Kluczowe dokumenty
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A871922
Opis ogólny
Pod kątem 75°, aby uniknąć kontaktu osuszacza z reakcjami.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)