Kluczowe dokumenty
SYNA842415
Synthware vacuum filtration adapter
bottom joint: ST/NS 24/40, joint: ST/NS 24/40, Stopper Size: #3, stopper size #3
Synonim(y):
Synthware A842415, Glass adapter vacuum filtration
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
A842415
Synthware A842415
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Used with plain stem Buchner funnels and pluro-stopper. Hose connection has an O.D of 10 mm at the largest serration. Order pluro-stoppers below separately.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)