Kluczowe dokumenty
SYNA351024
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Synonim(y):
Synthware A351024, adapter, adapter do broni bocznej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top10/18
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A351024
głębokość zanurzenia
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do stosowania jako składnik w destylacji atmosferycznej lub próżniowej.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)