Kluczowe dokumenty
SYNA341420
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
SynthwareA341420, Adapter, podwójny wąż łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A341420
śr. zewn. węża
8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter ma dwa złącza węża oddalone od siebie o 180°, aby umożliwić przepływ gazu obojętnego przez urządzenie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)