SYNA251914
Synthware™ enlarging adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A251914, szklany adapter łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A251914
Opis ogólny
Adapter powiększający 8629 służy do łączenia różnych standardowych rozmiarów przegubów stożkowych. Górne złącze (19/22) jest większe niż dolne złącze (14/20).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)