SYNA301922
Synthware™ vacuum or argon/nitrogen adapter with hose connection on top
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A301922, adapter gazu obojętnego, adapter próżniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A301922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z przyłączem węża na górze i męskim złączem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA301922-1EA | 4061832189147 |