Key Documents
SYNA282414
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A282414, bump trap, rotary evaporator adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A282414
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)