Merck
SYNA281250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A281250, rotary evaporator bump trap, bump trap
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A281250
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.