SLWSST304K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
T-Key bore, bore 4.0 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST304K
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
SST304K
SciLabware
otwór
4.0 mm , key
śr. kurka
18.8 mm
Opis ogólny
- W pełni wymienne klucze PTFE do zaworów odcinających Pyrex
- Dostarczane w komplecie z plastikowym zabezpieczeniem gwintu
- Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających
- Wykonane ze stożkiem 1:10 zapewniającym połączenie wydajności i łatwości obsługi
Cechy i korzyści
- Klucz do zaworu odcinającego z PTFE z silikonowym pierścieniem ′O′ i elementem ustalającym z PP
- Klucze PTFE są w pełni wymienne
- Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających.
- Klucze mają stożek 1:10, aby dokładnie dopasować się do odpowiedniego szklanego korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)