SLWSST103K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 2.5 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST103K
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
SST103K
SciLabware
otwór
2.5 mm , key
śr. kurka
14.5 mm
Opis ogólny
- W pełni wymienne klucze PTFE do zaworów odcinających Pyrex
- Dostarczane w komplecie z plastikowym zabezpieczeniem gwintu
- Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających
- Wykonane ze stożkiem 1:10 zapewniającym połączenie wydajności i łatwości obsługi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)