Kluczowe dokumenty
SLWSST304
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SST304
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
producent / nazwa handlowa
SST304
SciLabware
otwór
4 mm , key
ramię boczne śr. zewn. × grubość
10 mm × 1.5 mm
śr. kurka
18.8 mm
śr. górna
18 mm
Opis ogólny
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)