SLW4550/38M
Pyrex® Culture flasks closure
aluminum, cap I.D. 38 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4550/38M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
aluminum
producent / nazwa handlowa
4550/38M
SciLabware
śr. wewn. korka
38 mm
Opis ogólny
- Do użytku z kolbami hodowlanymi 1135, kolbami Fernbacha 1138/10 i kolbami z przegrodą 1141.
- Oba zamknięcia nadają się do autoklawowania
Dwa rodzaje zamknięć
- Anodowane aluminium
- 2-pozycyjny polipropylen
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)