Kluczowe dokumenty
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4536/32D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
red ETFE
producent / nazwa handlowa
4536/32D
SciLabware
dopasowywanie
thread fits 32 mm
Opis ogólny
  • Do użytku z butelkami z serii 1516, 1517, 1518, 1519 i 1520
  • Idealny do zastosowań wymagających wysokich temperatur
  • Czerwony pierścień nalewowy z etylenu i tetrafluoroetylenu
  • Wytrzymuje sterylizację gorącym powietrzem do 180 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)