SLW443533
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443533
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint core19/26
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
443533
SciLabware
wymiary otworu
1.5 mm
pojemność
50 mL
50 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4800, typ 4
- Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym pracę bez smaru
- Podwójna skala pokazująca objętość zawartej/dostarczonej cieczy
- Do użytku, gdy ciecze muszą być dodawane do systemów pod próżnią
- Trzpień wewnątrz stożka dla łatwego montażu w zespołach 1553
- Podziałka pokryta białą emalią
- Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)