Kluczowe dokumenty
SLW3780/06M
Pyrex® Micro filter funnel with sintered glass disc
8 mL, disc diam. 15 mm, pore size grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3780/06M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3780/06M
SciLabware
obudowa śr. wewn. × wys.
18 mm × 135 mm , excluding stem
pojemność
8 mL
8 mL
dysk śr.
15 mm
śr. filtra
15 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 40 mm
wielkość porów
grade 3
Opis ogólny
  • Ze spiekanym dyskiem o średnicy 15 mm
  • Idealny do filtrowania niewielkich ilości materiału
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)