Kluczowe dokumenty
SLW3720/02M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 1
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3720/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
3720/02M
SciLabware
pojemność
1000 mL
1000 mL
dysk śr.
120 mm
wielkość porów
grade 1 porosity
Opis ogólny
Spiekane tarcze o średnicy 120 mm zamontowane w tych lejkach są wykonane z tego samego szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3, co korpusy lejków, dzięki czemu lejki te nadają się do stosowania z szeroką gamą agresywnych chemikaliów.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW3720/02M-2EA4061832441832