SLW3690/02M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3650
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3690/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
3690/02M
SciLabware
Wysokość
60 mm , excluding step
śr. wewn. kielicha
30 mm
trzon dł.
75 mm × 9 mm
Opis ogólny
- Umożliwia zamocowanie tygli Goocha do kolby filtracyjnej Büchnera.
- Przydatne do filtrowania i przemywania osadów przed suszeniem
Cechy i korzyści
- Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Umożliwia mocowanie tygli Goocha do kolby filtracyjnej Büchnera.
- Do zamocowania tygla Goocha w lejku adaptera konieczne jest użycie gumowego stożka filtra.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)