SLW3660/04M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 2
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3660/04M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3660/04M
SciLabware
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
grade 2 porosity
pojemność
30 mL
Opis ogólny
- Idealny do suszenia osadów do stałej masy w temperaturze 110 st. C
- Nadaje się również do zapłonu w temperaturze do 450 st. C (patrz uwaga dotycząca bezpieczeństwa)
- Ze zintegrowaną tarczą ze spieku szklanego
- Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)