Merck
SLW3152/10A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3152/10A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck12/21
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3152/10A
wys. całkowita
140 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancją wymaganą przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), która jest bardziej rygorystyczna niż normy ISO/DIN.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego z bursztynową powłoką na powierzchniach zewnętrznych w celu ułatwienia stosowania z roztworami wrażliwymi na światło
  • Każda kolba posiada wytrawiony laserowo indywidualny numer seryjny, kod partii i datę produkcji.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)