BP581
Gliquidone sulfonamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[2-(3,4-Dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]benzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gliquidone
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)CCN2C(=O)C(c3c(cc(cc3)OC)C2=O)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-20(2)17-9-6-14(27-3)12-16(17)18(23)22(19(20)24)11-10-13-4-7-15(8-5-13)28(21,25)26/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H2,21,25,26)
Klucz InChI
YJHGEYXLMLMFCF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)