SLW1628/22M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1628/22M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Połączenie
joint stopper24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
graduations
Push fit
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1628/22M
śr. zewn. × dł.
26 mm × 200 mm
pojemność
50 mL
50 mL
probówka śr.
26 mm
Opis ogólny
- Z białą emaliowaną podziałką wskazującą pojemność
- Konstrukcja ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewnia doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i szok termiczny
- Dostarczany z wymiennym korkiem z polietylenu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1628/22M-10EA | 4061832438993 |