Kluczowe dokumenty
BR114516
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 20 mL, with PP-stopper NS 14/23
Synonim(y):
Test tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114516
pojemność
20 mL
śr. × dł.
17 mm × 200 mm
probówka śr.
17 mm
dopasowywanie
(NS 14/23)
Opis ogólny
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
Cechy i korzyści
  • BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
  • Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
  • Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)