SLW1620/06M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
8 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1620/06M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1620/06M
śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
pojemność
8 mL
8 mL
probówka śr.
16 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
- Conforms to ISO 4142
- High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Allows use at temperatures up to 500 deg. C
- Excellent resistance to chemical attack
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)