Kluczowe dokumenty
SLW1622/09M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
14 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1622/09M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1622/09M
śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
pojemność
14 mL
14 mL
probówka śr.
16 mm
grubość ścianki
1.2 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4142
  • Wysokiej jakości probówki zaprojektowane i skonstruowane z myślą o optymalnej wydajności
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex, które zapewnia lepszą wydajność niż neutralne szkło borokrzemianowe i sodowo-wapniowe
  • Umożliwia stosowanie w wysokich temperaturach - do 500°C
  • Idealne do hodowli mikrobiologicznych
  • Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)