Kluczowe dokumenty
SLW1626/20M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
45 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1626/20M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1626/20M
śr. zewn. × dł.
24 mm × 150 mm
pojemność
45 mL
45 mL
probówka śr.
24 mm
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4142
  • Probówki bez obręczy z grubymi ściankami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość mechaniczną
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny i działanie substancji chemicznych
Solidna konstrukcja zmniejsza ryzyko pęknięć:
  • Niższe koszty wymiany
  • Większe bezpieczeństwo użytkownika
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)