SLW1568/04M
Pyrex® Stopcocks, with Rotaflo® PTFE key
bore 3 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1568/04M
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
cone joint 29/32
producent / nazwa handlowa
1568/04M
SciLabware
Długość
53 mm
otwór
3 mm , key
Opis ogólny
- For use with Aspirator bottles SLW1541: and SLW1569:
- Type 1568/04M with Rotaflo PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.