Kluczowe dokumenty
SLW1517/16
Pyrex® Media-Lab Bottles, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1517/16
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
graduations
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1517/16
pojemność
5000 mL
śr. × wys.
181 mm × 330 mm
Opis ogólny
  • Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
  • Biała podziałka i miejsce do oznaczania
  • Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)