Kluczowe dokumenty
SLW1080/08D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1080/08D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1080/08D
SciLabware
Wysokość
140 mm
śr. bańki
84 mm
pojemność
250 mL
250 mL
śr. wewn. szyjki
47 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN ISO 24450
  • Z szeroką szyjką ułatwiającą dodawanie próbek stałych itp.
  • Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
  • Wykonane ze szkła Pyrex® zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
  • Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 24450
  • Z szeroką szyjką ułatwiającą dodawanie próbek stałych itp.
  • Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
  • Wykonane ze szkła 1550 zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
  • Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1080/08D-10EA4061832436036