Kluczowe dokumenty
SLW4980-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4980-50
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neckNARROW-NECK
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 4980-500
Wysokość
176 mm
śr. zewn. obudowy
101 mm
pojemność
500 mL
500 mL
śr. wewn. szyjki
31 mm
rozmiar zatyczki
31
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Mechanicznie mocniejsze niż standardowe kolby
  • Zaprojektowane z myślą o dłuższej żywotności i większym bezpieczeństwie użytkownika
  • Wzmocnione obręcze zmniejszają ryzyko odprysków i pęknięć
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)