Kluczowe dokumenty
SLW1060/18D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 125 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1060/18D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 10
producent / nazwa handlowa
1060/14D
SciLabware
średnica nominalna
125 mm
Opis ogólny
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)