SLW1025/18SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
600 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1025/18SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
1025/18SC
SciLabware
Wysokość
170 mm , internal
śr. wewn.
70 mm
śr. zewn.
95 mm
pojemność
600 mL
Opis ogólny
- Przydatny do utrzymywania próbek w stałej temperaturze
- Ze zintegrowanym płaszczem, przez który może przepływać medium kontrolujące temperaturę
- Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex®
- Ze złączami gwintowanymi PTFE do prostego i bezpiecznego podłączania rurek o średnicy 9 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)