Kluczowe dokumenty
SLW1015/26D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
2000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1015/26D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
1015/26D
SciLabware
Wysokość
240 mm
śr. zewn.
120 mm
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex®
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Wysoki kształt z wylewką
  • Biała podziałka i miejsce do znakowania
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normami ISO 3819 i DIN 12331
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Wysoki kształt z wylewką
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Biała podziałka i miejsce do oznaczania
  • Podziałki są przybliżone
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)