Kluczowe dokumenty
SIK7738-10
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H18N2O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.18
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥97%
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)