Merck
SIK7731-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31ClNO3P
Masa cząsteczkowa:
363.86
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
Czwartorzędowe związki amoniowe (QAC) to związki o niskiej toksyczności, które tworzą skuteczne warstwy ochronne przed biodeterioracją. Powszechnie wiadomo, że są bioaktywne i mają wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową. Mogą być stosowane do tworzenia dodatnio naładowanych powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)