Merck
RDD043
Sigma-Aldrich
Acetylcholine chloride
≥99% (TLC), free-flowing, Redi-Dri
Synonim(y):
Chlorek 2-acetoksyetylotrimetyloamoniowy, Chlorek trimetylo(2-acetoksyetylo)amonu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
Beilstein:
3571875
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51151535
NACRES:
NA.25
linia produktu
Redi-Dri
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
jakość
free-flowing
opakowanie
pkg of 100 g
kolor
white to faint yellow cast
mp
146-150 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 100 mg/mL
gęstość
1.27 g/cm3
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Acetylcholine Chloride, sól chlorkowa acetylocholiny, to syntetyczny aminokwas o właściwościach cholinergicznych, co czyni go istotnym składnikiem w badaniach biochemicznych i neuroprzekaźnikowych. Replikuje działanie endogennego związku acetylocholiny, który odgrywa istotną rolę w badaniach nad układem odpornościowym, stanami zapalnymi i alergiami. Chlorek acetylocholiny działa jako neuroprzekaźnik cholinergiczny, wiążąc się z nikotynowymi i muskarynowymi receptorami acetylocholiny, ułatwiając otwieranie kanałów wapniowych. Ponadto chlorek acetylocholiny (chlorek ACh) działa jako silny agonista cholinergiczny, wpływając na aktywność neuronów dopaminergicznych (DAergicznych) poprzez stymulację nikotynowych receptorów acetylocholiny (nAChR). Ta cecha jest szczególnie istotna w badaniach związanych z układem odpornościowym i stanem zapalnym. Ponadto wykazuje zdolność do hamowania agregacji zmutowanego peptydu p53 in vitro, co przyczynia się do eksploracji badań biochemicznych i alergologicznych.
Zastosowanie
Chlorek acetylocholiny został użyty:
  • jako czynnik wyzwalający odpowiedź odruchową aksonu sudomotorycznego podczas testu autonomicznego
  • w celu wywołania amplitudy skurczu odźwiernikowego okrężnego paska mięśni gładkich (PCSMS) u szczurów
  • jako substrat dla acetylocholinoesterazy
  • do stymulacji po wyładowaniu w neuronach komórek worka Aplysia
Działania biochem./fizjol.
Acetylcholine chloride, injected at 20 mg/kg body weight, reduces mortality and plasma proinflammatory cytokines in mice with experimentally-induced sepsis . The cholinergic anti-inflammatory mechanism is probably mediated by interaction of acetylcholine with α7n cholinoreceptor on monocytes, macrophages, and neutrophils, which decreases the levels of proinflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IL-6.
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Cechy i korzyści
  • Format7848 zapewniający większą wydajność i oszczędność czasu
  • Może być stosowany w badaniach metabolomicznych i biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Przestroga
Very hygroscopic
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acetylcholine-evoked afterdischarge in Aplysia bag cell neurons
White SH and Magoski NS
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology (2012)
Qing Cao et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1797-1805 (2016-12-04)
Radix Polygalae, the dried root of Polygala tenuifolia, has been extensively used as a traditional Chinese medicine for promoting intelligence and tranquilization. Polygalasaponins extracted from the root of P. tenuifolia possess evident anxiolytic and sedative-hypnotic activities. Previous studies have reported
Stability of acetylcholine chloride solution in autonomic testing
Sletten DM, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 234(1-2), 1-3 (2005)
Acetylcholine Chloride: Physical Profile
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology, 31, 1-19 (2005)
Diarrhoea of famine and malnutrition--investigations using a rat model. 2--Ileal hypersecretion induced by starvation.
Young A and Levin RJ
Gut, 31(2), 162-169 (1990)
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.