Kluczowe dokumenty
SIK7718-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H41ClNO3P
Masa cząsteczkowa:
385.95
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz:
solid
Próba:
≥95%
Próba
≥95%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)