SIK7712-10
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium bromide
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31BrNO3P
Masa cząsteczkowa:
408.31
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
off-white
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ten środek sprzęgający jest używany do tworzenia dodatnio naładowanych powierzchni i potencjalnych powierzchni przeciwdrobnoustrojowych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)