Merck
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H113F4NO28
Masa cząsteczkowa:
1516.65
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3